Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier als Teststreifen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 11
0 bis 14
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Beinhaltet ein Farbtafel-Etikett für einfache Referenz und pH-Wert-Bestimmung
- 200 Streifen
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Format | Streifen |
| Enthält | Farbindikatorkarte |
| Menge | 200/Pckg. |
| Typ | pH-Teststreifen |