Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier als Rolle
Artikelnummer. 15555679 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 10
0 bis 11
1 bis 14
5.5 bis 9
6,4 bis 8
Format:
Nachfüllpackung
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Format Packungsgröße
15555679 6,4 bis 8 Rolle 4 Stück
15565669 0 bis 10 Rolle 1 Stück
15595669 0 bis 11 Rolle 4 Stück
15535679 1 bis 14 Nachfüllpackung 1 Stück
15545679 5.5 bis 9 Rolle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15555679
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Provides rapid and precise pH readings. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls includesa color scale printed on the cover for convenience.
  • Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
  • Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Spezifikation
pH-Bereich 6,4 bis 8
Format Rolle
Enthält Color scale printed on cover
Menge 4/Pk.
Länge (metrisch) 5 m