Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0.5 bis 5.5
4 bis 7
8 bis 10
9 bis 13
Graduierungen:
0,3 pH
0.2 / 0.3 / 0.4 pH
pH 0.5
Packungsgröße:
4 Einheiten
Description
PH-Indikatorpapiere sind in vielen Anwendungen Standard für einfache, schnelle und genaue pH-Messungen. Die Papierrollen werden in Kunststoffspenderrollen geliefert, um eine einfache Verwendung zu ermöglichen: Einfach abreißen, eintauchen und ablesen. (Bei schwachen oder gepufferten Lösungen platzieren Sie den Streifen an der Seite eines Glasteströhrchens, gießen die Testlösung hinein und lesen das Ergebnis durch das Glas ab.)
- Lieferung in Kunststoffrollen für langfristige Stabilität und Schutz vor Umweltbedingungen
- Die Farbskala passt perfekt zur Reaktionsfarbe des Papiers und ermöglicht so eine einfache und genaue Messung
- Das Indikatorpapier ist immer gebrauchsfertig und kann in jede Länge geschnitten werden
- Das ISO9001-Qualitätskontrollschema gewährleistet optimale Qualität und Zuverlässigkeit
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Farbanzeige | Farbskalenrad |
| pH-Bereich | 9 bis 13 |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Messung |
| Graduierungen | pH 0.5 |
| Enthält | 1 Kunststoff-Dosierrad, 1 Farbskala, 4 Rollen mit Indikatorpapier |
| Menge | Je 4 |
| Typ | pH-Indikatorpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 16.4 ft. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu