Learn More
SI Analytics™ pH-Elektrode aus Glas
SI Analytics™ pH-Glaselektrode besteht aus einem Kunststoffschaft mit einem Schraubenstopfen.
Marke: SI Analytics™ 285110208
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ag/AgCl-Referenz
- Nullpunkt pH = 7.0
- N-Glas
Spezifikation
N-Glas | |
Kunststoffwelle | |
N 2981 | |
0°bis 80 °C | |
12 mm |
Schraubverschlusskopf | |
0 bis 14 | |
Kugel | |
120 mm |