Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit Schraube
Artikelnummer. 11896304 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11896304
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese wartungsfreie pH-Elektrode wird mit 3 m Kabel und BNC-Stecker geliefert und 1 /2 Zoll MNPT-Stecker geliefert und ist ideal für die Messung von speziellem Schwimmbadwasser.
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit 1/2 Zoll-MNPT-Gewinde für die Montage
  • Direkt beim Fahren
  • Max. 6 bar
  • Elektrode für spezielles Schwimmbadwasser
  • Integrierter Pt1000-Temperatursensor
  • 3 m langes Kabel und BNC-Stecker im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Beschreibung pH-Elektrode mit Schraube
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Typ pH-Elektrode
Enthält 3-m-Kabel und BNC-Stecker
Länge (metrisch) 102 mm
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C