Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit S7-Kopf, Epoxidschaft
Artikelnummer. 11758452 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11758452 S7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11758452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.20 CHF
    90.15 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.05 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese speziell entwickelte ORP pH-Elektrode verfügt über einen Epoxidkörper mit S7-Kopf, der sich ideal für viele Labor- und andere wissenschaftliche Umgebungen eignet.
  • ORP-Elektrode Redox Kopf S7
  • Epoxidkörper 12 mm x120 mm
Spezifikation
Anschlusstypen S7
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm