Learn More
Cytiva pH-Elektrode
Artikelnummer. 10799088 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,088 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10799088 0,088 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10799088 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18111126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 CHF
    1771.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 49.00 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet pH-Messungen mit Temperaturausgleich. Die Cytiva pH-Elektrode hat eine abgerundete Spitze.
  • Perfluorkautschuk(FFKM), Glas und Titan (Ti)
  • Die benetzten Teile sind widerstandsfähig gegen organische Lösungsmittel und salzhaltige Puffer, die oft bei der Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden
  • Ausnahmen sind u. a.:  100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp UNF 10-32 2 B Fingertights
Max. Druck 50 bar
Volumen (metrisch) 0,088 mL
pH 0 bis 14
Lagerung 1:1 Mischung aus pH 4-Puffer und 1 M KNO3
Außendurchmesser (metrisch) 4.23 mm