Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode
Artikelnummer. 11705628
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11705628 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11705628 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 5732526B010BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.85 CHF
    37.33 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.52 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Wird in einer Vielzahl an Ausführungen einschließlich verschiedener Referenzlösungen und Referenzkammern angeboten. Die Fisherbrand™ pH-Elektrode verfügt über ein nachfüllbares äußeres Referenzreservoir, das mit jedem zur Probe passenden Elektrolyt befüllt werden kann, einschließlich mit Füllungen, die für nicht-wässrige Messungen empfohlen werden.
  • Für Proben mit organischen Verbindungen, Proteinen, Schwermetallen oder Verbindungen, die mit Silber reagieren (z. B. Sulfid, Bromid, Iodid) wird ein Doppel-Diaphragma empfohlen
  • Alle Elektroden werden mit einer abnehmbaren Leitung oder mit angeschlossenem Kabel/Verbindungsstück geliefert
  • Für alle Brinkmann, Metrohm und Schott Titriersysteme, die sich auf dem Markt befinden
  • Der Elektrodenkörper hat einen Glasschliff, der auf diese Titriergefäße passt
  • Ionics und Tytronics Titratoren können mit der gleichen Elektrode ohne den Schliff ausgestattet werden
  • Jede dieser Ausführungen kann abhängig von der Titriereinheit bestellt werden
Spezifikation
Farbe Blau
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C