Learn More
Fisherbrand™ PH-Elektrode mit Hartschale
Hilfreich zur Messung des Potentials von Wasserstoffionen. Fisherbrand™ pH-Elektroden mit Hartschale sind mit einem Körper aus Teflon™ versehen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11798462
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragend geeignet für Emulsionen, Lösungen und TRIS-Puffer
  • Elektrolyt KCI 3M + AgCl
  • Standardspitze
  • pH-Bereich von 0 bis 14
  • Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Geformter Kopf und Kabel
Manschette
0 °C bis 80 °C
12 mm
pH-Elektrode
Ag/AgCl
0 bis 14
120 mm