Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode mit MNPT
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
24 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Beschreibung | PH-Elektrode mit 1 /2 Zoll Unterstützung für BNC-Steckverbinder |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Typ | pH-Elektrode |
| Enthält | 3-m-Kabel und BNC-Anschluss |
| Länge (metrisch) | 102 mm |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |