Learn More
IBA Solutions For Life Science PH-CpU-Cyanin 3 Transkriptionsstarter
Ein RNA-Dinukleotid (Oligonukleotid für 5'-markierte Transkripte), das für die Transkriptionsanalyse sehr nützlich ist.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-0710-572
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643718
  • 4725.00 CHF /
Verfügbar ab
06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einer der Hauptgründe für den Erfolg von IBA bei der kundenspezifischen Oligonukleotid- und Dinukleotid-Synthese ist die hauseigene Nukleinsäure-Chemieanlage, die die Produktion von qualitativ hochwertigen modifizierten Oligonukleotiden zu wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht.
  • Modifizierte Dinucleotide für 5'-Transkriptmarkierung: Transkriptionsstarter
  • 5'-modifiziertes APG kann In-vitro-Transkriptionsexperiment verwendet werden – ist integriert   nur einmal am 5'-Ende
  • Einfache Einführung von Fluoreszenzmarkern, um Transkripte sichtbar zu machen
  • Einführung nicht-radioaktiver Marker wie Biotin oder Digoxigenin zur Isolierung von Transkriptionsprodukten
  • Grundsätzlich können alle verfügbaren Farbstoffe und nicht-radioaktive Reportergruppen eingeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
PH-CpU-Cyanin 3 Transkriptionsstarter
Für Markierung 5'-Transkript
RNA-Dinukleotid
10 μmol