Learn More
Mettler Toledo™ pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgerät NineFocus™ NF2340™
Artikelnummer. 31454092
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
NF2340 KIT
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell
31454092 NF2340 KIT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454092 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30997017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6360.00 CHF
    4974.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 1385.38 CHF
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfähiges Multiparameter-Tischmessgerät für höchste Präzision bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redoxpotenzial und gelöstem Sauerstoff.
  • Entwickelt für die Weiterentwicklung: Misst bis zu 4 Parameter mit einem eingebauten Digitalmultimeter (DMM). Durch das Hinzufügen von Modulen wird die Produktivität der Analyse gesteigert.
  • Datenintegrität: Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die individuelle Anpassung von Benutzergruppen an jeden Bedarf und jede Situation und schützt Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Unterstützung der Compliance durch automatischen Datentransfer und vollständige Einhaltung branchenspezifischer regulatorischer Standards.
  • Schnelle Problemlösung: Die Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Zustand des Sensors über seine gesamte Lebensdauer und minimiert Fehler.
  • Flexibler Platzbedarf auf der Werkbank: Abnehmbares Terminal mit 7-in.-Touchscreen für flexible Aufstellungsmöglichkeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort erhöht.
  • Einfache Bedienung: Das intuitive One Click™ Die Benutzeroberfläche in 14 Sprachen, mit der Ergebnisse mit einem einzigen Klick überprüft werden können, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler.
  • Robust: Die Schutzart IP52 schützt das Instrument vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion.
  • Maximale Sensorflexibilität:
    • Vollständige Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM Sensor) unter Verwendung eines Analogmoduls
    • Das NF2340-Kit umfasst 3 Messmodule. InLab Expert Pro-DES, 731 Pro-DES und OptiOx Pro-DES-Sensoren, ein Elektrodenarm und Standards für die Erstkalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit -30 bis 130 °C
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.5 %
Genauigkeit (DO) ±0,1 mg/L von 0 - 8; ±0,2 mg/L von 8 - 20; ±10 % von 20 bis 50
Genauigkeit (mV) 0.1
Genauigkeit (pH) 0.002
Genauigkeit (DO, polarographisch) ±0,1 mg/L von 0 - 8; ±0,2 mg/L von 8 - 20; ±10 % von 20 bis 50
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Kalibrierung pH-Wert, Redoxpotenzial, Ionenkonzentration, Leitfähigkeit, Gesamtfeststoffgehalt (TDS), Salzgehalt, gelöster Sauerstoff (DO), Luftdruck, Temperatur
Kalibrierungsmodi Kalibrierungsunterstützung, geführte Überprüfung, mehrsprachiges Menü, einfache Bedienung, Touchscreen
Kalibrierpunkte (ISE) Max. 5
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS
Angaben zur Datenverwaltung PC, Drucker, USB Stock
Datenpunkte 2000
Kanäle 4 (Anpassbar mit Modulen)
Displaytyp Farb-TFT (7 in.)
IP-Bewertung IP52
Measurement Modes pH-Wert mit mV und Temperatur, Leitfähigkeit, Gelöster Sauerstoff
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
Auflösung (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Temperaturbereich (metrisch) -30 bis +130 °C
Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch
Art der Protokollfunktion automatisch nach Intervall oder Ereignis, manuell
Hauptspeicher 3000 Ergebnissätze
Modell NF2340 KIT
Produkttyp pH-/Leitfähigkeits-/DO-Messgerät
Bereich (DO) 0,000 bis 50 mg/L (ppm)
Bereich (DO, polarographisch) 0,000 bis 50 mg/L (ppm)
Bereich (relative mV) -2.000 bis 2.000 mV
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 0,1
Auflösung (DO) 0.001
Auflösung (mV) 0.1,1
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Höhe (metrisch) 34 cm
Gewicht (metrisch) 2 kg
Spannung 100/240 V