Learn More
SI Analytics™ pH-Einstabmesskette, Typ:L 9080 Glasschaft, Länge 120 mm,D=12mm
Artikelnummer. 10579381 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10579381 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10579381 Supplier SI Analytics™ Supplier No. 285118158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 CHF
    388.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 41.36 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit Schraubverschlusskopf ist robust, langlebig und leicht zu reini
  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anschlusstypen Schraubverschlusskopf
Diaphragma 3 x Keramikmembran
Material L-Glas
pH-Bereich 0 bis 12
Typ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Membran Kugel
Modell L 9080
Temperaturbereich (metrisch) -3 bis 5 bis 80 °
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm