Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kombinationselektrode
- Glasschaft
- pH 0 bis 14
- Silamid™-Bezugssystem
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | pH-Kombinationselektrode |
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Membran | Kugel |
| Modell | Pl 80-225 Ph |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 130 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |