Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit 1 m-Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit einem 1 m langem festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285100437
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
DIN | |
A-Glass | |
pH Combination Electrode | |
Sphere | |
-5°C to +100°C | |
1 m |
Ceramic Diaphragm | |
0 to 14 | |
Silamid™ | |
N 42 A | |
120 mm | |
12 mm |