Learn More
pH 7,01 technische Kalibrierpuffer, Beutel, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein hochwertiger pH 7.01-technischer Kalibrierungspuffer, der NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird
- Genauigkeit des pH-Werts: +/-0.01 bei 25 °C
- Temperaturkennlinie des tatsächlichen pH-Werts bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel aufgedruckt
- Technischer Kalibrierpuffer nach ISO3696/BS3978-Standards hergestellt
- Verwendet hochreine Salze, entionisiertes Wasser, zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen und Klasse-A-Glaswaren in einer temperaturkontrollierten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
- Gemeldete Werte sind auf einen pH-Wert von +/-0.01 bei 25 °C genau und verfügen über ein Traceable-Zertifikat auf NIST Standard Reference Materials (SRMs).
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 7 |
| Menge | 20 ml |
| Verpackung | 25/Packung |