Learn More
pH-Pufferlösung, pH 5.00
Beschreibung
- Hochwertiger technischer Kalibrierungspuffer mit pH-Wert 5.00, der NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird
- Geliefert mit einem Analysenzertifikat
- Genauigkeit von +/- 0.01 pH bei 25 °C
- Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
- Hergestellt gemäß ISO 3696/BS 3978 mittels hochreiner Salze, deionisiertem Wasser, zertifizierter, gewichtsgeprüfter Waagen und Glaswaren der Klasse A
- Temperaturgeregelte Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
- Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH genau bei 25°C und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Konzentration | >1 bis <10 % |
| pH | 5 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 20 ml |
| Zusammensetzung | Zitronensäuremonohydrat 2 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | 25/Packung |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.