Learn More
pH-Puffer, pH 4, 7 und 10
Artikelnummer. 11984769 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
60 Ampullen
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 11984769
Marke: SI Analytics 285138895
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
SI Analytics™ Technical Buffer Solution pH 4, 7 und 10 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure bzw. eines Alkalis resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Natriumkarbonat, Natriumhydrogencarbonat
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Farbe Bernsteinfarben
Dichte 1.01 g/cm3
pH 4, 7 und 10
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 60 Ampullen
Zusammensetzung Wasser, Natriumkarbonat, Natriumhydrogencarbonat
Geruch Geruchsneutral
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Steril
Dampfdruck 23 hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar