Learn More
pH 7.4-Phosphatpuffer-Lösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Pufferlösung nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur).
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkt-Monographen |
| pH | pH 7.4 ± 0.02 pH-Einheiten |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |