Learn More
pH 3.788NIST-Wert-Pufferlösung bei 20 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Genauigkeit ± 0.010 pH-Einheiten |
pH | pH 3.788 ± 0.010-pH-Einheiten bei 20 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 3.788NIST-Wert-Pufferlösung bei 20 °C, Reagecon >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur