Learn More
pH 3.776 DIN 19266-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15142077 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15142077
Marke: Reagecon 103776
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.010 pH-Einheiten
pH pH 3.76 ± 0.010-pH-Einheiten bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche GL45