Learn More
pH 3.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
27.70 CHF - 41.40 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11484539
|
Reagecon
1030525 |
500 ml |
27.70 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11494539
|
Reagecon
103025 |
1 l |
41.40 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.