Learn More
pH 13.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon Artikelnummer.: 11454569
Verfügbar ab: 20-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
pH 13.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11454569 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11454569
Marke: Reagecon 113025
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.05 pH-Einheiten
pH pH 13.00 ± 0.05-pH-Einheiten bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer32524C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Artikelnummer113025
Chargennummer32523L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Artikelnummer113025
Chargennummer32523E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Artikelnummer113025
Chargennummer32522B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Artikelnummer113025
Chargennummer32521G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2022 Artikelnummer113025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 13.00 ± 0.05 @ 25°C
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 13.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon >