Learn More
pH 11.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon Artikelnummer.: 11858773
Verfügbar ab: 07-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
pH 11.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11858773 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11858773
Marke: Reagecon 1110525
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.05 pH-Einheiten
pH pH 11.00 ± 0.05-pH-Einheiten bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 11.00-Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon >