Learn More
pH 10.00-Pufferlösung bei 20 °C, Reagecon Artikelnummer.: 11454529
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
pH 10.00-Pufferlösung bei 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11454529 Alle ansehen Reagecon Produkte
5 l, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 11454529
Marke: Reagecon 5100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und in Regalen stabile Pufferlösung.
  • pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
  • Getestet und zertifiziert nach ISO17025 akkreditierter Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten
pH pH 10.00 ± 0.01 bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 l
Verpackung HDPE-Flasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1023K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Artikelnummer5100
Chargennummer1021B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2021 Artikelnummer5100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 10.00-Pufferlösung bei 20 °C, Reagecon >