Learn More
Novus Biologicals™ PGLYRP2/PGRP-L Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PGLYRP2/PGRP-L. Source: E.coli Amino Acid Sequence: DTLPSCAVRAGLLRPDYALLGHRQLVRTDCPGDALFDLLRTWPHFTATVKPRPARSVSKRSRREPPPRTLPATDL The PGLYRP2/PGRP-L Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PGLYRP2/PGRP-L Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 114770 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PGLYRP2/PGRP-L Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | EC 3.5.1.28, peptidoglycan recognition protein 2tagl-beta, peptidoglycan recognition protein L, PGLYRPLHMFT0141, PGRP-LN-acetylmuramoyl-L-alanine amidase, PGRPLPeptidoglycan recognition protein long, tagL, tagL-alpha, TAGL-like |
| Gensymbol | PGLYRP2 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.