Learn More
Invitrogen™ PGK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13472727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13472727 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13472727 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA528612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.00 CHF
    604.65 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 151.35 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: 293T, PGK1 shRNA-transfected 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse brain, Rat liver, Yeast wild type 303. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (97%), Zebrafish (87%), Xenopus laevis (84%), Pig (96%), Chicken (88%), Sheep (96%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (100%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Also known as ATP:3-phosphoglycerate 1-phosphotransferase showed that the plasmin reductase isolated from conditioned medium of fibrosarcoma cells is the glycolytic enzyme phosphoglycerate kinase. They concluded that phosphoglycerate kinase not only functions in glycolysis but is secreted by tumor cells and participates in the angiogenic process as a disulfide reductase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PGK1
Anwendungen ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Proximity Ligation Assay, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.12 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen PGK1
Gen-Zugriffsnummer P00558, P00560, P09411, P16617
Gen-Alias cell migration-inducing gene 10 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 68p; HEL-S-68p; MIG10; OK/SW-cl.110; Pgk; Pgk1; Pgk-1; PGKA; Phosphoglycerate kinase; phosphoglycerate kinase 1; Primer recognition protein 2; PRP 2; YCR012W; YCR12W
Gensymbole PGK1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PGK1. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18655, 24644, 5230, 850370
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Monkey, Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PGK1 Polyclonal Antibody
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone