Learn More
Invitrogen™ Human PGF ELISA Kit
Artikelnummer. 17165539
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17165539
Marke: Invitrogen™ EHPGFX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Placental Growth Factor (PLGF) (Hu PGF) ELISA quantitates Hu PGF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PGF. Principle of the method The Human PGF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der plazentale Wachstumsfaktor (PlGF) ist ein Mitglied der VEGF-Familie (Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor). PlGF ist ein pleiotroper Faktor, der verschiedene Zelltypen beeinflusst und diverse biologische Reaktionen reguliert. Die Aktivität des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors (VEGF), der der stärkste aller angiogenen Mediatoren ist, wird zum Teil von PlGF moduliert. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Vaskulogenese und Angiogenese in der menschlichen Plazenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P49763
Assay-Bereich 1,372 pg/mL bis 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 pg/mL bis 1000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5228
Gensymbol D12S1900L, PICF, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760, PGF
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Waschpuffer, Standard, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, SAV-HRP
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym D12S1900L, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760, PGF
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min