Learn More
Abnova™ Pfu DNA-Polymerase
Artikelnummer. 16092555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16092555 2500 Einheiten 2500 Einheiten
16002565 500 Einheiten 500 Einheiten
16082555 1000 Einheiten 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16092555 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0014.2500Units
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.00 CHF
    917.01 CHF / 2500 Stück
    Sparen 11.99 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nützlich für Polymerisationsreaktionen, die eine High-Fidelity-Synthese erfordern.
  • Zusätzlich zu 5′ -3′ DNA-Polymerase-Aktivität, es besitzt außerdem 3′ -5′ Exonuklease-Aktivität (Korrekturlesefunktion).
  • Die Pfu -DNA-Polymerase weist die niedrigste Fehlerrate aller untersuchten thermostabilen DNA-Polymerasen auf und ist sogar bis zu zehnmal genauer als normale DNA-Polymerasen. Taq DNA-Polymerase.
  • Folglich eignet sich die Pfu -DNA-Polymerase für Polymerisationsreaktionen, die eine hochpräzise Synthese erfordern.
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Menge 2500 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol