Learn More
Abnova™ PFN1 (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16128981
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128981
Marke: Abnova™ H00005216P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Human PFN1 full-length ORF ( AAH06768, 1 a.a. - 140 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAGWNAYIDNLMADGTCQDAAIVGYKDSPSVWAAVPGKTFVNITPAEVGVLVGKDRSSFYVNGLTLGGQKCSVIRDSLLQDGEFSMDLRTKSTGGAPTFNVTVTKTDKTLVLLMGKEGVHGGLINKKCYEMASHLRRSQY
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH06768
Gen-ID (Entrez) 5216
Name profilin 1
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gensymbol PFN1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Proteinmarkierung GST
Puffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer