Learn More
PFAA-Gemisch 100 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325006 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325006 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000218MW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 375-73-5, 335-76-2, 307-55-1, 375-85-9, 307-24-4, 375-95-1
Menge 5 x 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Methanol/Wasser