Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA-Schläuche
Beschreibung
PFA-Schläuche sind aus echtem Teflon™ PFA-Harz gefertigt und erhältlich in natürlichen oder hochreinen Varianten. High Purity ist medizinisches Rohr, das in sensiblen Anwendungen häufig bevorzugt wird und zuverlässig kritischere Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus ist dieses spezialisierte Rohr nahezu transparent für die Beobachtung von Flüssigkeitsbewegungen. Beide Varianten bieten eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Widerstandsfähigkeit.
Naturfarbene Schläuche
- Hergestellt aus echtem Teflon™ PFA-Harz
- Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit und Beständigkeit
- Maximaler wässriger Druck 4.000 psi (276 bar).
- In mehreren Größen erhältlich.
High Purity Schläuche
- Hergestellt aus echtem hochreinen Teflon™ PFA-Harz, einer speziell modifizierten Version des PTFE-Basismoleküls
- Medizinische Qualität
- Wird häufig in empfindlichen Anwendungen bevorzugt und erfüllt zuverlässig auch kritischere Anforderungen
- So gut wie durchsichtig zum Betrachten von Flüssigkeitsbewegungen
- Hält wässrigen Drücken bis 500 psi (1/8 in.) und 2000 psi (1/16 in.) stand
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Naturfarbene Schläuche |
| Autoklavierbar | Nein |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,40 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10,16 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,588 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1,524 m |
| Material | PFA |