Learn More
Masterflex™ PFA-Schläuche
Artikelnummer. 11729799
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
3.2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11729799
Marke: Masterflex™ 0637102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen. PFA-Schläuche eignen sich ideal für den Transfer von Hochtemperatur- oder stark korrosiven Materialien.
  • Widersteht hochkorrosiven Materialien
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
  • Niedriger Reibungskoeffizient • durchsichtig
  • Zertifikate: Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550)
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zulassung
  • Temperaturbereich: -195 bis 260 °C
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material PFA
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Laboranwendungen, Anwendungen in der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie sowie Automobilindustrie, für den Transfer von Material mit hohen Temperaturen oder hochkorrosiven Stoffen, auch gut geeignet für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -195 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 385 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C