Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Reduzierbuchse mit Gewinde
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
1/2 Zoll NTPM X 3/8 Zoll NPTF
1/4 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF
3/4 Zoll NTPM X 1/2 Zoll NPTF
3/8 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF
3/8 Zoll NTPM X 1/8 Zoll NPTF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT (Außengewinde) x NPT (Innengewinde) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/2 Zoll NTPM X 1/4 Zoll NPTF |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Reduzierbuchse mit Gewinde |