Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Gewindestopfen
Artikelnummer. p-7116342
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 in.
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11775758
Marke: Cole-Parmer™ 0654640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
  • Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
  • Reduzierbuchse mit Gewinde
  • Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
  • Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Typ Gewindestecker
Farbe Durchscheinend
Gewindegröße 1/2 in.
Anschlusstyp LPT-Anschluss (männlich)
Sterilisationsmethode Nur Ethylenoxid (ETO)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 27/32 Zoll
Material PFA
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 15/16 Zoll