Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Gewindestopfen
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 in.
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gewindestecker |
| Farbe | Durchscheinend |
| Gewindegröße | 3/8 Zoll |
| Anschlusstyp | LPT-Anschluss (männlich) |
| Sterilisationsmethode | Nur Ethylenoxid (ETO) |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 27/32 Zoll |
| Material | PFA |
| Gesamtbreite (angloamerikanisch) | 13/16 Zoll |