Learn More
Savillex™ Schraubverschlüsse aus PFA
Artikelnummer. 11922195
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
27,4 mm
53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11922195 27,4 mm 1 Stück
11922185 53 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11922195 Lieferant Savillex™ Lieferanten-Nr. 60005804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.45 CHF
    62.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 289.38 CHF
    82% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 27,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochdruckanwendungen
Material PFA