Learn More
Masterflex™ Gewindeadapter aus PFA, Stecknippel
Artikelnummer. 11719337
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
3/8 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
Gewindegröße:
1/4 in. NPTM
3/8 in. NPTM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11719337
Marke: Masterflex™ 0638394
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnelle und einfache Montage beim Anschluss eines NPT-Außengewindes an einen Schlauchanschluss.
  • Zum Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
  • Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf der Tülle wird eine sichere Abdichtung hergestellt, die normalerweise Drücken von bis zu 30 psi (2 bar) widersteht
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
  • Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Zur Verwendung mit 3/8 NPTM x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 3/8 in. NPTM
Produkttyp Schlauchtülle