Learn More
Masterflex™ PFA (Perfluoroalkoxy)-Schläuche
Hochbeständige Schläuche, geeignet für hochreine Arbeiten.
Marke: Masterflex™ 06375-07
Additional Details : Gewicht : 0.97500kg
Beschreibung
- Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
- Hervorragend geeignet für den Transfer heißer und hoch korrosiver Materialien.
- Geeignet für hochreine Arbeit
- Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
- Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit.
- Niedriger Reibungskoeffizient.
- Durchscheinend.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP, Kasse VI.Schläuche sind gemäß GMP hergestellt. | |
9,6 mm | |
12,7 mm | |
1,6 mm | |
Autoklav, ETO oder trockene Hitze | |
283 psi |
Autoklavierbar | |
PFA | |
7,6 m | |
-195 °C | |
Durchscheinend | |
260 °C |