Learn More
Cole Parmer™ PFA (Perfluoroalkoxy)-Schläuche
Hochbeständige Schläuche, geeignet für hochreine Arbeiten.
Marke:  Cole Parmer™ 06375-05
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15262600
  • 232.00 CHF / 1 Stück
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
  • Hervorragend geeignet für den Transfer heißer und hoch korrosiver Materialien.
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit.
  • Niedriger Reibungskoeffizient.
  • Durchscheinend.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Autoclavable
PFA
7.6 m
388 psi
-195°C
Translucent
6.4 mm
9.6 mm
1.58 mm
260°C
Autoclave, ETO, or dry heat