Learn More
Bohlender™ PFA-Mikro-Scrubber-Flaschen
Artikelnummer. 10144871
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10144871 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10144871 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. A11924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.55 CHF
    414.66 CHF / 1 Stück
    Sparen 142.89 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet Temperaturbeständigkeit von -200° bis +250 °C.
  • Flasche aus PFA
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Gaseinlassrohr (nicht im Lieferumfang enthalten) wird durch das Anschlussstück oben eingeführt und kann sicher befestigt werden
  • Die seitliche Armatur wird als Gasaustritt verwendet
  • FDA-Konformität
  • Kann auch als Kompressor verwendet werden
  • Unzerbrechlich für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • Nicht porös
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PFA
Typ Micro-Spülflasche
Außendurchmesser (metrisch) 31 mm
Höhe (metrisch) 180 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann als Kühlfalle verwendet werden
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für Schlauch-Außendurchmesser 6 mm
Zertifizierung/Konformität FDA