Learn More
Brand™ Becherglas aus PFA mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Perfluoroalkoxy-Konstruktion
- Leicht ablesbare und verschleißfeste erhabene Graduierungen
- Autoklavierbar und einfach zu reinigen
- Hält Temperaturen von −200 °C bis +260 °C stand
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | PFA |
Höhe (metrisch) | 50 mm |
Schritten | 5 ml |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 260 °C |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Ja |
Graduated | Ja |
Scale | Gegossene Graduierungen |
Modell | Niedrig |