Learn More
Brand™ Becherglas aus PFA mit Graduierung
Catalog Number 10019891
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Das Verschachtelungsdesign spart Platz auf dem Tisch und im Lager.
  • Perfluoroalkoxy-Konstruktion
  • Leicht ablesbare und verschleißfeste erhabene Graduierungen
  • Autoklavierbar und einfach zu reinigen
  • Hält Temperaturen von −200 °C bis +260 °C stand
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PFA
Höhe (metrisch) 50 mm
Schritten 5 ml
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 260 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Scale Gegossene Graduierungen
Modell Niedrig