Learn More
Bohlender™ Flexible PFA-Schläuche
Verwenden Sie diesen Schlauch mit BOLA Laborverschraubungen für einen dichten, vakuumtauglichen Anschluss. Bohlender™ BOLA™ flexible PFA-Schläuche verfügen über kreisförmige Wellen um die Längsachse und zylindrische Schlauchenden, die direkt mit Endverschraubungen, Absperrhähnen oder Schlauchanschlüssen verbunden werden können.
Marke:  Bohlender™ S1822-68
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10617824
  • 234.26 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible bis hochflexible Wellschläuche
  • Der enge Biegeradius führt zu einer geringen Querschnittreduzierung
  • Nicht porös
  • Durchscheinend
Spezifikation
Spezifikation
FDA-zertifiziert
PFA
2,5 m
Für Verbindungen unter Vibrationen
1 Packung
Flexibel
260 °C
12 mm
14 mm
1 mm
-270 °C
Transparent
2 bar