Learn More
SCAT™ PFA Fitting
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
SCAT-Anschlussstücke sind in folgenden Versionen erhältlich:
- PFA-Anschlussstück mit integrierter Ferrule in verschiedenen Farben und Durchmessern.
- Schlauchverbindungsstücke in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | PFA-Anschlussstück |
| Farbe | Blau |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-/UHPLC-Systeme |
| Verpackungsmenge | 5 Stück |
| Zur Verwendung mit | Safety Caps / Safety Waste Caps |
| Material | PFA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |