Learn More
Cole-Parmer™ T-Verschraubung mit Innengewinde aus PFA
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll
3/4 in.
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Schlauchgröße | 3/8 Zoll |
| Auslassanschluss | 3/8 Zoll |
| Anschlussgröße | 3/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 3/8 Zoll |
| Form | T-Form |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |