Learn More
Cole-Parmer™ PFA-Gewindeadapter mit Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
Marke:  Cole-Parmer™ 31321-45
Artikelnummer. 11735089
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
  • Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
  • Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Kompression x NPT(M)
10 mm AD
3/8 Zoll
PFA
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
PFA-Adapter mit Klemmverschraubungen, 10 mm-Schlauch mit AD x 3/8 Zoll NPT-Stecker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PFA-Gewindeadapter mit Überwurfmutter > Schlauch mit 10 Zoll Außendurchmesser x 3/8 Zoll NPT(M)