Learn More
Cole-Parmer™ Klemmverschraubungen aus PFA
Artikelnummer. 15338113
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0,5 in. NPT (F)
0,5 in. NPT (M), 0,75 in. NPT (F)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15338113
Marke: Cole-Parmer™ 3132068
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material PFA
Zur Verwendung mit 0,5 in. NPT (M), 0,75 in. NPT (F)
Verpackungsmenge 1/Packung
Produkttyp Klemmverschraubung