Learn More
KARTELL PFA Bottle
Artikelnummer. 10672892
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10672892
Marke: KARTELL 0168900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The PFA Bottle has high temperature and chemical resistance, making it an ideal laboratory bottle.
  • Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C to +270°C).
  • Provided with leakproof closure.
  • MATERIAL: PFA
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Clear
Material PFA
Verpackung Bag
Menge 1
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Keine
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Rund
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Laborflasche
Verschlussgröße 45.4 mm