Learn More
Tocris Bioscience™ PF 06409577
Potent and selective allosteric activator of AMPK
Marque: Tocris Bioscience™ 6114/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PF 06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK (EC50 values are 7 and >40000 nM for AMPKα1β1γ1 and AMPKα1β2γ1, respectively). Exhibits minimal off-target effects on a panel of receptors, ion channels, PDEs and kinases. Improves kidney function and reduces proteinuria in a preclinical model of diabetic nephropathy. Orally bioavailable.Spécification
| PF 06409577 | |
| 6-Chloro-5-[4-(1-hydroxycyclobutyl)phenyl]-1H-indole-3-carboxylic acid | |
| Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol | |
| Gray |
| 1467057-23-3 | |
| 50 mg | |
| Solid | |
| Bioactive Small Molecule |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
For Research Use Only.